Learn More
L-Methionine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15214404 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15214404 100 g Poly Bottle 100g
15567964 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214404 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 208505
Identificatori chimici
CAS 63-68-3
Formula molecolare C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Numero MDL MFCD00063097 MFCD00801344
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Methionine
Imballaggio Poly Bottle
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Quantità 100 g
Peso formulazione 149.21
Grado Multi-Compendial/USP