Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Methionine |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoic acid |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 149.21 |
| Percent Purity | 98.5 to 101.5% |
| Grado | Multi-Compendial/USP |