Learn More
L-Methionine, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10050280 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10050280 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10050280 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4065/48
Quantità Prezzo
1 127.00€ / 100g
10 101.09€ / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 63-68-3
Colore White
Formula molecolare C5H11NO2S
Imballaggio Plastic Powder Jar
Numero MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Sinonimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Quantità 100 g
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Forma fisica Solid