Learn More
L-Methioninol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776672
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
2899-37-8
C5H13NOS
135.23
MFCD00004735
MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
2724404
CSCC[C@H](N)CO
2899-37-8
C5H13NOS
135.23
MFCD00004735
MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
2724404
CSCC[C@H](N)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L-Methioninol
Spettro a infrarossi Authentic
Colore White
Imballaggio Glass bottle
Rotazione specifica -11.5° to -13.5° (20°C, 589nm) (c=1.4, ethanol)
Condizione di rotazione specifica −12.50° (20°C c=1.4,C2H5OH)
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Intervallo percentuale saggio 99+%
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butan-1-ol
Peso formulazione 135.22
Percent Purity ≥99.0%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Methioninol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.