Learn More
L-Methioninol, 99+%
Codice prodotto. 10023160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10023160 1 g Glass bottle 1g
10269823 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10023160 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229230010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2899-37-8
Formula molecolare C5H13NOS
Molecular Weight (g/mol) 135.23
Numero MDL MFCD00004735
InChI Key MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
PubChem CID 2724404
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico L-Methioninol
Spettro a infrarossi Authentic
Colore White
Imballaggio Glass bottle
Rotazione specifica -11.5° to -13.5° (20°C, 589nm) (c=1.4, ethanol)
Condizione di rotazione specifica −12.50° (20°C c=1.4,C2H5OH)
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Intervallo percentuale saggio 99+%
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butan-1-ol
Peso formulazione 135.22
Percent Purity ≥99.0%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Methioninol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.