missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ L Moses dihydrochloride

Descrizione
L Moses dihydrochloride is a high affinity and selective cell-permeable p300/CBP-associated factor (PCAF) inhibitor (Ki = 47 nM), which exhibits no significant activity against a panel of 48 other bromodomains except GCN5 (Kd = 600 nM). L Moses exhibits >4500-fold selectivity for PCAF over BRD4. The compound inhibits Tunicamycin (Cat. No. 3516) -induced neuronal cell death by reversing the transcriptional changes associated with Tunicamycin treatment. L Moses exhibits metabolic stability in mouse and human liver microsomes and no observable cytotoxicity in peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1S, 2S)-N1,N1-Dimethyl-N2-(3-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazin-6-yl)-1-phenylpropane-1,2-diamine dihydrochloride |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C21H24N6.2HCl |
| Peso formulazione | Observed MW: 433.38 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?