Learn More
L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30335888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335888 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335888 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB643750100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester
CAS 865701-97-9
Formula molecolare C11 H18 Br N O4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H18BrNO4/c1-5-6-16-9(14)8(7-12)13-10(15)17-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,13,15)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CBr)C(=O)OCC=C
IUPAC Name prop-2-enyl (2R)-3-bromo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 308.17
Peso formulazione 307.0419