Learn More
l-Nicotine, 100mg/ml in Methanol, Lipomed
Descrizione
l-Nicotine, 100mg/ml in Methanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nicotine |
| CAS | 54-11-5 |
| Nomi componenti o analita | Nicotine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H14 N2 |
| Concentrazione | 100 mg/mL |
| Sinonimo | Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| IUPAC Name | 3-[(2 S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Vedi altri risultati |