Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Nicotine, 99+%
Codice prodotto. 10337220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337220 25 g Bottiglia in vetro 25g
10052310 5 g Bottiglia in vetro 5g
10665062 100 g Bottiglia in vetro 100g
11652699 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10337220 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 181420250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
L-Nicotine, CAS # 54-11-5, has been shown in laboratory studies to alleviate smoking habits. It is also known as 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine or (S)-(-)-nicotine. | CAS: 54-11-5 | C10H14N2 | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • L-Nicotine is a naturally occuring alkaloid in the nightshade family of plants
  • It is also known as 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine or (S)-(-)-nicotine
Applications
  • L-Nicotine has been shown in studies to alleviate smoking habits
  • It has also been shown to enhance cognitive functions such as memory
  • Studies show that lower levels of nicotine in the form of gum may also help eliminate smoking habits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-11-5
Formula molecolare C10H14N2
Molecular Weight (g/mol) 162.23
InChI Key SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Sinonimo nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC Name 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Materiale o nome chimico L-Nicotine
Punto di fusione -80.0°C
Colore Brown or Colorless to Yellow
Densità 1.0150g/mL
Punti di ebollizione 247.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5255 to 1.5275
Quantità 25 g
Beilstein 23,I,3
Indice di Merck 15,6609
Gravità specifica 1.015
Condizione di rotazione specifica −166.00 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica − 166.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Nicotine
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.