Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Nicotine, 99+%
Catalog Number p-4509621
21.73 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
54-11-5
C10H14N2
162.23
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
89594
CHEBI:17688
3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
54-11-5
C10H14N2
162.23
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
89594
CHEBI:17688
3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
L-Nicotine, CAS # 54-11-5, has been shown in laboratory studies to alleviate smoking habits. It is also known as 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine or (S)-(-)-nicotine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • L-Nicotine is a naturally occuring alkaloid in the nightshade family of plants
  • It is also known as 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine or (S)-(-)-nicotine
Applications
  • L-Nicotine has been shown in studies to alleviate smoking habits
  • It has also been shown to enhance cognitive functions such as memory
  • Studies show that lower levels of nicotine in the form of gum may also help eliminate smoking habits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L-Nicotine
Punto di fusione -80.0°C
Colore Brown or Colorless to Yellow
Densità 1.0150g/mL
Punti di ebollizione 247.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5255 to 1.5275
Quantità 5 g
Beilstein 23,I,3
Indice di Merck 15,6609
Gravità specifica 1.015
Condizione di rotazione specifica −166.00 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica − 166.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Nicotine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
  • P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.