Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Norvaline, 99%
Codice prodotto. 10677552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677552 1 g Glass Bottle 1g
10299493 5 g Glass Bottle 5g
10036193 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10677552 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 226020010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6600-40-4
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00064421
InChI Key SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanoic acid
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Norvaline
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Altri aminoacidi (TLC) not detectable
Imballaggio Glass Bottle
Beilstein 04, 416
Rotazione specifica +23.5° to +25.5° (20°C, 589nm) (c=10, 6N HCl)
Indice di Merck 15, 6805
Condizione di rotazione specifica 24.50 (20.00°C c=10,6 N HCl)
Quantità 1 g
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Forma fisica Fine Crystalline Powder