Learn More
L-Norvaline, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11478110 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11478110 10 g
11458110 1 g
11468110 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478110 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210249510
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Identificatori chimici
CAS 6600-40-4
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00064421
InChI Key SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanoic acid
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Norvaline
Quantità 10 g
Peso formulazione 117.1
Forma fisica Solid