Learn More
L-Norvaline, TRC
Codice prodotto. 30426776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426776 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN8774081G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Formula molecolare C5 H11 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 117.146
Peso formulazione 117.079