Learn More
L-Norvaline, TRC
Codice prodotto. 30413452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413452 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413452 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN877408100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Formula molecolare C5 H11 N O2
Quantità 100 mg
Sinonimo (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 117.146
Peso formulazione 117.079