missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Ornithine Hydrochloride-13C5, TRC

Codice prodotto. 17948664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17948664 10 mg 10mg
17939074 1 mg 1mg
17987524 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17948664 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO69555110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

Formula molecolare 13C5H12N2O2 • HCl
Molecular Weight (g/mol) 137.123646
Sinonimo (S)-2,5-Diaminopentanoic Acid Hydrochloride-13C5, L-Ornithine Monohydrochloride-13C5, L-(+)-Ornithine Monohydrochloride-13C5, (S)-α,δ-Diaminovaleric Acid-13C5, 5-Amino-L-norvaline-13C5;
SMILES N[13C@@]([13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])N)([H])[13C](O)=O.Cl

Specifica

Materiale o nome chimico L-Ornithine Hydrochloride-13C5
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.