Learn More
L-Ornithine Hydrochloride, 99%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11471961 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11471961 25 g
11481961 100 g
11413100 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkode 11471961 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0219471825
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
L-Ornithine is a product of arginase degradation and plays an important role in ammonia metabolism via the urea cycle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3184-13-2
Formula molecolare C5H13ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 168.621
Numero MDL MFCD00064562
InChI Key GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinonimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC Name (2S)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico L-Ornithine, 99%, Hydrochloride
Nota nome This material is essentially free of citrulline and ammonia.
Quantità 25 g
Peso formulazione 168.6
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Crystalline
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.