Specifica
| Materiale o nome chimico | L(+)-Ornithine hydrochloride |
| Punto di fusione | 245.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 04, 420 |
| Indice di Merck | 14, 6874 |
| Vedi altri risultati |