Learn More
L(+)-Ornithine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10666522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10666522 100 g Plastic bottle 100g
10572141 25 g Plastic bottle 25g
10259393 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10666522 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129561000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3184-13-2 | C5H12N2O2·HCl | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3184-13-2
Formula molecolare C5H12N2O2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Numero MDL MFCD00064562
InChI Key GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinonimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC Name (2S)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Ornithine hydrochloride
Punto di fusione 245.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantità 100 g
Beilstein 04, 420
Indice di Merck 14, 6874
Condizione di rotazione specifica + 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl)
Rotazione specifica + 24.00
Informazioni di solubilità (5% in 1 N HCl) Clear colorless
Peso formulazione 168.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder