Learn More
L-Ornithine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479386 100 mg 100mg
16472506 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16479386 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW017018100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress L-Ornithine hydrochloride is a free amino acid that plays a central role in the urea cycle and is also important for the disposal of excess nitrogen.
L-Ornithine hydrochloride is a free amino acid that plays a central role in the urea cycle and is also important for the disposal of excess nitrogen.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ornithine hydrochloride
CAS 3184-13-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H13ClN2O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (593.05 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES NCCC[C@@](N)([H])C(O)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Peso formulazione 168.62
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only