Learn More
L-Ornithine Hydrochloride MP Biomedicals
Codice prodotto. 11483090 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11483090 5 g
11403100 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483090 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210042105
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6153-39-5
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.154
InChI Key NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ornithine
Intervallo percentuale saggio ∽ 99%
Quantità 5 g
Peso formulazione 168.6
Forma fisica Powder