Learn More
L-Ornithine Hydrochloride MP Biomedicals
Codice prodotto. 11493090 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493090 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11493090 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210042180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ornithine Hydrochloride
CAS 3184-13-2
Formula molecolare C5H13ClN2O2
Quantità 100 g
Sinonimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
InChI Key GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
IUPAC Name (2S)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 168.621
PubChem CID 76654
Peso formulazione 168.6