Learn More
L-Ornithine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30134077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
10mg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134077 25 g 25g
30010518 5 g 5g
30006654 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134077 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO69555025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3184-13-2
Formula molecolare C5 H12 N2 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Sinonimo L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
IUPAC Name (2S)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Ornithine hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Quantità 25 g
Peso formulazione 168.0666
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature