Learn More
L(+)-Penicillamine, 98%
Codice prodotto. 10239800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10239800 5 g Bottiglia in vetro 5g
10279750 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10239800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416870050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1113-41-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1113-41-3
Formula molecolare C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Numero MDL MFCD00064303
InChI Key VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine
PubChem CID 92863
ChEBI CHEBI:50869
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Penicillamine
Nota nome 98%
Punto di fusione 206.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 04, III, 1662
Indice di Merck 15, 7197
Condizione di rotazione specifica +63° (20°C c=5,1 M NaOH)
Rotazione specifica + 63.00
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 149.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Penicillamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.