Learn More
L-Penicillamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Penicillamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1 |
| Quantità | 2.5 g |
| Peso formulazione | 149.051 |
| Shipping Condition | Room Temperature |