Learn More
L(-)-Perillaldehyde, 90%
Codice prodotto. 10461821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10461821 5 g Bottiglia in vetro 5g
10471821 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10461821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 203660050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18031-40-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18031-40-8
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00001543
InChI Key RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Sinonimo --perillaldehyde, s---perillaldehyde, s-4-prop-1-en-2-yl cyclohex-1-enecarbaldehyde, l-perillaldehyde, s-p-mentha-1,8-dien-7-al, unii-5el0y7p6lp, --perillaaldehyde, perillaldehyde,-, s-4-isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-1-methylethenyl-, 4s
PubChem CID 2724159
ChEBI CHEBI:86938
IUPAC Name (4S)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene-1-carbaldehyde
SMILES CC(=C)C1CCC(=CC1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Perillaldehyde
Nota nome 90%
Colore Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 105°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5040 to 1.51
Quantità 5 g
Beilstein 07, 158
Indice di Merck 14, 7167
Gravità specifica 0.97
Condizione di rotazione specifica − 115.00 (20.00°C c=10,C2H5OH)
Rotazione specifica -115
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Perillaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.