Learn More
L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3-N-t-BOC, CDN
Codice prodotto. 30325380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325380 0.05 g 0.05g
30322995 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30325380 Fornitore CDN N. del fornitore CDND63330.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-D8 (phenylalanine-D8)
CAS 106881-07-6
Formula molecolare C14 D8 H11 N O4
Quantità 0.05 g
Sinonimo L-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI), (2 S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3-N-t-BOC, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-D8 (phenylalanine-D8), N-tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine-d8, N-BOC-L-phenylalanine-d8
InChI Formula InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D,9D2,11 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC Name (2 S)-2,3,3-trideuterio-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 273.3543
Peso formulazione 273.1816 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity