Learn More
L-Phenyl-d5-alanine-N-t-BOC, CDN
Codice prodotto. 30311929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311929 0.1 g 0.10g
30309239 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30311929 Fornitore CDN N. del fornitore CDND39950.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-L-phenyl-d5-alanine
CAS 121695-40-7
Formula molecolare C14 2H5 H14 N O4
Quantità 0.1 g
InChI Formula InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC Name (2 S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 270.34
Peso formulazione 270.1628 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity