Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanine, 98.5+%
Codice prodotto. 10574061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10574061 25 g Plastic Bottle 25g
10584061 100 g Plastic Bottle 100g
10445175 500 g Plastic Bottle 500g
13438348 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10574061 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 130310250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63-91-2
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00064227
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalanine
Punto di fusione 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Piombo (Pb) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98.5+%
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica − 34.10
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC Name 2-amino-3-phenylpropanoic acid
Condizione di rotazione specifica − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Quantità 25 g
Peso formulazione 165.19
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals