Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10022720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10022720 10 g Plastic bottle 10g
10296350 50 g Plastic bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10022720 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 205430100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3182-93-2
Formula molecolare C11H16ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 229.70
Numero MDL MFCD00012507
InChI Key FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Sinonimo l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
PubChem CID 165085
IUPAC Name ethyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 154°C to 157°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Quantità 10 g
Beilstein 14, 497
Condizione di rotazione specifica +33.70° (21°C c=2,C2H5OH)
Rotazione specifica + 33.7
Peso formulazione 229.71
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Needle-like Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.