Learn More
L-Phenylalanine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402519
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402519 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0215
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress L-Phenylalanine ((S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid) is an essential amino acid isolated from Escherichia coli.
L-Phenylalanine is a α2δ subunit of voltage-dependent Ca+ channels antagonist with a Ki of 980 nM. L-phenylalanine is a competitive antagonist for the glycine- and glutamate-binding sites of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) (KB of 573 μM ) and non-NMDARs, respectively. L-Phenylalanine is widely used in the production of food flavors and pharmaceuticals.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalanine
Forma fisica Solid
CAS 63-91-2
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11NO2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Informazioni di solubilità H2O : 6.67 mg/mL (40.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Research purposes only