Learn More
L-Phenylalanine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15577964 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15577964 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15577964 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 208606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalanine
CAS 63-91-2
Formula molecolare C9H11NO2
Imballaggio Poly Bottle
Sinonimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC Name 2-amino-3-phenylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Quantità 1 kg
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
Peso formulazione 165.19
Gravità specifica 1L = 1.29kg
Grado Multi-Compendial/USP