Learn More
L-Phenylalaninol, TRC
Codice prodotto. 30412412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412412 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412412 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3195202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalaninol
CAS 3182-95-4
Formula molecolare C9H13NO
Quantità 2.5 g
Sinonimo (betaS)-beta-Amino-benzenepropanol, L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1S)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (S)-2-Benzylethanolamine
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@H](CO)Cc1ccccc1
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 151.21
Peso formulazione 151.0997