Learn More
L-Phenylalaninol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | L-Phenylalaninol |
| CAS | 3182-95-4 |
| Formula molecolare | C9H13NO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (betaS)-beta-Amino-benzenepropanol, L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1S)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (S)-2-Benzylethanolamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H](CO)Cc1ccccc1 |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-phenylpropan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.21 |
| Peso formulazione | 151.0997 |