Learn More
L(-)-Phenylephrine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10432211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10432211 10 g Bottiglia in vetro 10g
10032700 25 g Bottiglia in vetro 25g
10249493 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10432211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207240100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 61-76-7 | C9H14ClNO2 | 203.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-76-7
Formula molecolare C9H14ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 203.67
Numero MDL MFCD00012605,MFCD00044749
InChI Key OCYSGIYOVXAGKQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo phenylephrine hydrochloride, phenylephrine hcl, l-phenylephrine hydrochloride, metaoxedrine chloride, neosympatol, synethenate, almefrin, consdrin, emagrin, fenilfar
PubChem CID 5284443
ChEBI CHEBI:8094
IUPAC Name 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Punto di fusione 140°C to 145°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 7398
Condizione di rotazione specifica −47° (20°C c=2,H2O)
Rotazione specifica -47
Peso formulazione 203.67
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.