missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Pipecolic Acid, > 99%, MP Biomedicals™

Codice prodotto. 11407132 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11407132 25 mg -
11417132 100 mg -
11427132 250 mg -
11437132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11407132 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215189825

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 3105-95-1
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00005981
InChI Key HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
SMILES OC(=O)C1CCCCN1

Specifica

Materiale o nome chimico L-Pipecolic Acid
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 25 mg
IUPAC Name piperidine-2-carboxylic acid
Peso formulazione 129.2
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Pipecolic Acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Pipecolic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.