Learn More
L-Pipecolic Acid, > 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11427132 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11427132 250 mg -
11407132 25 mg -
11417132 100 mg -
11437132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11427132 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215189883
Chemical Identifiers
CAS 3105-95-1
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00005981
InChI Key HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Specifications
Materiale o nome chimico L-Pipecolic Acid
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 250 mg
IUPAC Name piperidine-2-carboxylic acid
Peso formulazione 129.2
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • L-Pipecolic Acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Pipecolic Acid