missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Pipecolic acid, MedChemExpress

Codice prodotto. 16499356
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16499356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16499356 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW012734

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress L-Pipecolic acid (H-HoPro-OH) is a breakdown product of lysine, accumulates in body fluids of infants with generalized genetic peroxisomal disorders, such as Zellweger syndrome, neonatal adrenoleukodystrophy.

L-Pipecolic acid (H-HoPro-OH) is a breakdown product of lysine, accumulates in body fluids of infants with generalized genetic peroxisomal disorders, such as Zellweger syndrome, neonatal adrenoleukodystrophy.

Specifica

Materiale o nome chimico L-Pipecolic acid
CAS 3105-95-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H11NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo H-HoPro-OH
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (774.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C([C@H]1NCCCC1)O
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.