Learn More
L(-)-Pipecolinic acid, 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10194840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10194840 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10194840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218081000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Pipecolinic acid
Nota nome 99%
CAS 3105-95-1
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H11NO2
Numero MDL MFCD00005981
Quantità 100 mg
Beilstein 22, 8
Indice di Merck 14, 7458
Condizione di rotazione specifica −27.50° (24°C c=5,H2O)
Rotazione specifica -24° to -27.5° (24°C, 589nm) (c=5, H2O)
Sinonimo l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
InChI Key HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
IUPAC Name piperidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 129.16
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
Peso formulazione 129.16
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Pipecolinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.