Learn More
L(+)-Potassium hydrogen tartrate, 99%
Codice prodotto. 10246420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10246420 1 kg Plastic bottle 1kg
10330594 250 g Plastic bottle 250g
10196773 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10246420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    61.00€ / 1kg
    Risparmia 4.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868-14-4
Formula molecolare C4H5KO6
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Numero MDL MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
InChI Key KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Sinonimo potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
PubChem CID 24193652
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid;potassium
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Colore Colorless or White
Densità 1.9500g/mL
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Quantità 1 kg
Beilstein 03, 529
Indice di Merck 15, 7736
Gravità specifica 1.95
Condizione di rotazione specifica + 32.50 (20.00°C c=10,1N NaOH)
Rotazione specifica + 32.50
Peso formulazione 188.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder