Learn More
L-Proline, Cell Culture Reagent, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11421991 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421991 1 kg -
11401991 25 g -
11411991 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421991 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219472891
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
L-Proline, Cell Culture Reagent, ≥99% is used in cell culture media and as a component of MEM non-essential amino acids solution.
  • L-Proline is used in cell culture media.
  • L-Proline is also a component of MEM non-essential amino acids solution.
Identificatori chimici
CAS 147-85-3
Formula molecolare C5H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 115.13
Numero MDL MFCD00064318
InChI Key ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC Name pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico L-Proline
Punto di fusione 221°C
Nota nome Hydroxy-L-proline free
Informazioni di solubilità Soluble in water, 162,000 mg/L at 25°C
Densità 1.064 g/mL at 24°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 115.1
Optical Rotation -82° to -85° (c=1.6, water)
Percent Purity ≥99%
Grado Cell Culture
Forma fisica Powder
pKa 1.95 (COOH), 10.64 (NH2)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.