Learn More
L-Proline, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11496082 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11496082 100 g
11406092 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496082 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210273080
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Identificatori chimici
CAS 147-85-3
Formula molecolare C5H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 115.13
Numero MDL MFCD00064318
InChI Key ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC Name pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico L-Proline
Nota nome Cell Biology and Analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 100 g
Peso formulazione 115.13
Percent Purity >99%
Grado Cell Culture
Forma fisica Powder