Learn More
L-Proline, 99%, MP Biomedicals, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11486082 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11486082 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11486082 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210273025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico L-Proline, 99%
Nota nome Hydroxy-L-proline Free
CAS 147-85-3
Formula molecolare C5H9NO2
Numero MDL MFCD00064318
Sinonimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
InChI Key ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCN1
IUPAC Name pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 115.13
Quantità 25 g
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Peso formulazione 115.13
Forma fisica Crystalline