Learn More
L-Proline, MedChemExpress
Descrizione
L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Proline |
| CAS | 147-85-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H9NO2 |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (434.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)[C@H]1NCCC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.13 |
| Peso formulazione | 115.13 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only