Learn More
L-Proline Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Proline Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 165.0557 |
| Shipping Condition | Room Temperature |