Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Proline |
| CAS | 147-85-3 |
| Formula molecolare | C5H9NO2 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Numero MDL | MFCD00064318 |
| Sinonimo | l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh |
| InChI Key | ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OC(=O)C1CCCN1 |
| IUPAC Name | (2S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.13 |
| Vedi altri risultati |