Learn More
L-Proline-N-Fmoc, TRC
Codice prodotto. 30425998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425998 1 g 1g
30422227 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30425998 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7560051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Proline-N-Fmoc
CAS 71989-31-6
Formula molecolare C20H19NO4
Quantità 1 g
Sinonimo (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, Fluorenylmethoxycarbonylproline, Fmoc-L-Pro-OH, Fmoc-L-proline, Fmoc-Pro-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, N-FMOC-L-proline, NSC 334294
InChI Formula InChI=1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
IUPAC Name (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 337.37
Peso formulazione 337.1314