Learn More
L-Proline, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | L-Proline |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 115.0633 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |