missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Psicose, TRC

Codice prodotto. 30426180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30426180 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30426180 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83962510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico L-Psicose
CAS 16354-64-6
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 10 mg
Sinonimo L-Ribo-2-hexulose
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6+/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
IUPAC Name (3S,4S,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.0634
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.