Learn More
L-Pyroglutamic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451969
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451969 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY76082
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Pyroglutamic acid
CAS 98-79-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H7NO3
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O
Molecular Weight (g/mol) 129.11
Quantità 1 g
Peso formulazione 129.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only