Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Rhamnose monohydrate, 99%
Codice prodotto. 10604852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10604852 100 g Bottiglia in vetro 100g
10583731 25 g Bottiglia in vetro 25g
10464785 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10604852 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 174081000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10030-85-0
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00149363,MFCD00136036
InChI Key SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinonimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal;hydrate
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Rhamnose monohydrate
Punto di fusione 91.0°C to 93.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Condizione di rotazione specifica + 8.20 (20.00°C c=4.5,H2O)
Rotazione specifica + 8.20
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals